tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964172-1G OR964172-250MG
APOSOR964172-1GEA 97.3 EUR
APOSOR964172-1G APOSOR964172-250MG
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂S
MW: 189,275 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22581582
Núm. CAS: 148312-55-4