3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9642-1G OR9642-250MG
APOSOR9642-1GEA 188 EUR
APOSOR9642-1G APOSOR9642-250MG
3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
3-Phenoxybenzoyl chloride
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 174…175 °C (12 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424712
Núm. CAS: 3586-15-0
UN: 3265
ADR: 8,II