3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964201-1G OR964201-250MG
APOSOR964201-1GEA 184 EUR
APOSOR964201-1G APOSOR964201-250MG
3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
3-(2-Thiazolyl)propionic acid
Formula: C₆H₇NO₂S
MW: 157.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683062
Núm. CAS: 144163-65-5