4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR9644-1G OR9644-250MG
APOSOR9644-1GEA 510 EUR
APOSOR9644-1G APOSOR9644-250MG
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Formula: C₁₂H₈ClNO₂
MW: 233,65 g/mol
Pto. de fusión: 79,5…80.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435898
Núm. CAS: 51363-01-0