3,3-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964411-1G OR964411-250MG
APOSOR964411-1GEA 478 EUR
APOSOR964411-1G APOSOR964411-250MG
3,3-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one 97%
3,3-Dimethyl-tetrahydro-pyran-2-one
Formula: C₇H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369942
Núm. CAS: 4830-05-1