3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Oxo-3,4-dihydroquinazoline-7-carboxylic acid
OR964416-1G OR964416-250MG
APOSOR964416-1GEA 154 EUR
APOSOR964416-1G APOSOR964416-250MG
3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11983244
Núm. CAS: 202197-73-7