3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964429-1G OR964429-5G
APOSOR964429-1GEA 75.4 EUR
APOSOR964429-1G APOSOR964429-5G
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one 97%
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one
Formula: C₄H₂Cl₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272415
Núm. CAS: 766-40-5