3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964430-1G
APOSOR964430-1GEA 318 EUR
APOSOR964430-1G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile 95%
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile
Formula: C₄Cl₂N₂S
MW: 179,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743745
Núm. CAS: 18480-52-9