3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964437-1G OR964437-250MG
APOSOR964437-1GEA 353 EUR
APOSOR964437-1G APOSOR964437-250MG
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457636
Núm. CAS: 13328-85-3