3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964496-1G OR964496-250MG
APOSOR964496-1GEA 348 EUR
APOSOR964496-1G APOSOR964496-250MG
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid
Formula: C₁₀H₁₈O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115349
Núm. CAS: 886362-90-9