2-Chloro-4-methylthiazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964534-10G OR964534-1G OR964534-5G
APOSOR964534-10GEA 151 EUR
APOSOR964534-10G APOSOR964534-1G APOSOR964534-5G
2-Chloro-4-methylthiazole 96%
2-Chloro-4-methylthiazole
Formula: C₄H₄ClNS
MW: 133.599 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051033
Núm. CAS: 26847-01-8