4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Methylthio)pyridin-4-amine
OR964583-1G OR964583-250MG
APOSOR964583-1GEA 403 EUR
APOSOR964583-1G APOSOR964583-250MG
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
4-Amino-2-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₈N₂S
MW: 140,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16084526
Núm. CAS: 59243-39-9