Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-(4-Pyridyl)-3-oxopropanoate
OR964608-1G OR964608-250MG OR964608-5G
APOSOR964608-1GEA 133 EUR
APOSOR964608-1G APOSOR964608-250MG APOSOR964608-5G
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formula: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466380
Núm. CAS: 829-45-8