Azepane-1-sulphonyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964622-1G OR964622-5G
APOSOR964622-1GEA 270 EUR
APOSOR964622-1G APOSOR964622-5G
Azepane-1-sulphonyl chloride 98%
Azepane-1-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444495
Núm. CAS: 41483-72-1