Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964648-1G OR964648-5G
APOSOR964648-1GEA 21.9 EUR
APOSOR964648-1G APOSOR964648-5G
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride 97%
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102231
Núm. CAS: 80253-38-9