Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964677-1G OR964677-250MG
APOSOR964677-1GEA 364 EUR
APOSOR964677-1G APOSOR964677-250MG
Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyridazine-4-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09833000
Núm. CAS: 39123-39-2