3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964685-1G OR964685-5G
APOSOR964685-1GEA 68.3 EUR
APOSOR964685-1G APOSOR964685-5G
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride
Formula: C₆H₁₁N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09749829
Núm. CAS: 108575-32-2