2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine Hydrochloride
OR964731-1G
APOSOR964731-1GEA 134 EUR
APOSOR964731-1G
2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
2-Amino-4-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₇ClN₂·ClH
MW: 179,047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198864
Núm. CAS: 1186663-31-9