N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964902-100MG OR964902-1G OR964902-250MG
APOSOR964902-100MGEA 183 EUR
APOSOR964902-100MG APOSOR964902-1G APOSOR964902-250MG
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165.232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01445287
Núm. CAS: 51353-26-5