Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964912-1G OR964912-5G
APOSOR964912-1GEA 30.6 EUR
APOSOR964912-1G APOSOR964912-5G
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114411
Núm. CAS: 103204-80-4