3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR964996-1G OR964996-5G
APOSOR964996-1GEA 78.3 EUR
APOSOR964996-1G APOSOR964996-5G
3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
3-Chloro-N-phenylpropanamide
Formula: C₉H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018971
Núm. CAS: 3460-04-6