1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965025-1G OR965025-5G
APOSOR965025-1GEA 46.4 EUR
APOSOR965025-1G APOSOR965025-5G
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022403
Núm. CAS: 699-51-4