1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
OR965034-1G
APOSOR965034-1GEA 139 EUR
APOSOR965034-1G
1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine 95%
1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09802326
Núm. CAS: 60289-67-0