(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965041-1G OR965041-5G
APOSOR965041-1GEA 49.3 EUR
APOSOR965041-1G APOSOR965041-5G
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
Formula: C₇H₁₃NO₄
MW: 175,182 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21234526
Núm. CAS: 171567-86-5