Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965054-1G OR965054-5G
APOSOR965054-1GEA 290 EUR
APOSOR965054-1G APOSOR965054-5G
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine
Formula: C₈H₁₁NS
MW: 153,245 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03856576
Núm. CAS: 14471-18-2