1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965059-1G OR965059-5G
APOSOR965059-1GEA 0 EUR
APOSOR965059-1G APOSOR965059-5G
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol 95%
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08442838
Núm. CAS: 41038-40-8