3-Hydroxyisonicotinamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR965079-1G OR965079-250MG OR965079-5G
APOSOR965079-1GEA 151 EUR
APOSOR965079-1G APOSOR965079-250MG APOSOR965079-5G
3-Hydroxyisonicotinamide 95%
3-Hydroxyisonicotinamide
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13659443
Núm. CAS: 10128-73-1