Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965088-1G
OR965088-5G
APOSOR965088-1GEA
168
EUR
APOSOR965088-1G
APOSOR965088-5G
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride
Formula:
C₈H₉NO₂·ClH MW: 187,624 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19442777 Núm. CAS: 69966-42-3 |