2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR965110-1G OR965110-5G
APOSOR965110-1GEA 171 EUR
APOSOR965110-1G APOSOR965110-5G
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Formula: C₉H₈BrClO
MW: 247,516 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018687
Núm. CAS: 877-37-2