(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965118-1G OR965118-5G
APOSOR965118-1GEA 154 EUR
APOSOR965118-1G APOSOR965118-5G
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368884
Núm. CAS: 5096-11-7