Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965124-1G OR965124-5G
APOSOR965124-1GEA 306 EUR
APOSOR965124-1G APOSOR965124-5G
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053005
Núm. CAS: 59857-84-0