3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965138-5G
APOSOR965138-5GEA 173 EUR
APOSOR965138-5G
3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02169458
Núm. CAS: 76424-47-0