1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965180-1G OR965180-250MG
APOSOR965180-1GEA 0 EUR
APOSOR965180-1G APOSOR965180-250MG
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone 95%
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461683
Núm. CAS: 32136-81-5