3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9652-1G OR9652-250MG
APOSOR9652-1GEA 161 EUR
APOSOR9652-1G APOSOR9652-250MG
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665740
Núm. CAS: 1501-38-8