O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR965288-1G OR965288-5G
APOSOR965288-1GEA 241 EUR
APOSOR965288-1G APOSOR965288-5G
O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine 98%
O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09951926
Núm. CAS: 391212-29-6