5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9653-1G OR9653-250MG
APOSOR9653-1GEA 235 EUR
APOSOR9653-1G APOSOR9653-250MG
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆O₂S
Pto. de fusión: 40…41,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410178
Núm. CAS: 868755-64-0