1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965312-1G OR965312-250MG
APOSOR965312-1GEA 487 EUR
APOSOR965312-1G APOSOR965312-250MG
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine
Formula: C₉H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18652126
Núm. CAS: 1270506-12-1