3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965324-1G
OR965324-25G
OR965324-5G
APOSOR965324-1GEA
72.5
EUR
APOSOR965324-1G
APOSOR965324-25G
APOSOR965324-5G
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester
Formula:
C₈H₁₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01109140 Núm. CAS: 90087-77-7 |