4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965363-1G OR965363-250MG
APOSOR965363-1GEA 328 EUR
APOSOR965363-1G APOSOR965363-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine
Formula: C₇H₅N₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793696
Núm. CAS: 102253-71-4