3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR965365-25G
APOSOR965365-25GEA 169 EUR
APOSOR965365-25G
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Pto. Ebullición: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114392
Núm. CAS: 118431-88-2