2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965391-1G OR965391-5G
APOSOR965391-1GEA 174 EUR
APOSOR965391-1G APOSOR965391-5G
2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 97%
2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
Formula: C₈H₉NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052341
Núm. CAS: 94532-99-7