(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965441-1G OR965441-250MG
APOSOR965441-1GEA 142 EUR
APOSOR965441-1G APOSOR965441-250MG
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine 95%
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09256818
Núm. CAS: 45682-36-8