Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965497-1G OR965497-250MG OR965497-5G
APOSOR965497-1GEA 270 EUR
APOSOR965497-1G APOSOR965497-250MG APOSOR965497-5G
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine 96%
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine
Formula: C₉H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05191946
Núm. CAS: 535925-68-9