(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-3-Methylvaleric Acid
OR965509-1G OR965509-5G
APOSOR965509-1GEA 78.3 EUR
APOSOR965509-1G APOSOR965509-5G
(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
(S)-3-Methyl-pentanoic acid
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02262177
Núm. CAS: 1730-92-3