4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR965510-1G OR965510-5G
APOSOR965510-1GEA 36.4 EUR
APOSOR965510-1G APOSOR965510-5G
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₉H₂₆N₂O₆
MW: 378.42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683056
Núm. CAS: 288154-16-5