3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965513-1G OR965513-5G
APOSOR965513-1GEA 191 EUR
APOSOR965513-1G APOSOR965513-5G
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01168918
Núm. CAS: 15789-03-4