5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(Aminomethyl)pyridin-2-ol
OR965527-1G OR965527-250MG OR965527-5G
APOSOR965527-1GEA 265 EUR
APOSOR965527-1G APOSOR965527-250MG APOSOR965527-5G
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one 98%
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,141 g/mol
Pto. de fusión: 170…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274990
Núm. CAS: 131052-84-1
UN: 3259
ADR: 8,III