2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965529-1G
OR965529-250MG
APOSOR965529-1GEA
328
EUR
APOSOR965529-1G
APOSOR965529-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester 95%
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168,193 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03248721 Núm. CAS: 239065-60-2 |