N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965536-1G OR965536-5G
APOSOR965536-1GEA 203 EUR
APOSOR965536-1G APOSOR965536-5G
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07324744
Núm. CAS: 53369-77-0