1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965546-1G OR965546-250MG
APOSOR965546-1GEA 400 EUR
APOSOR965546-1G APOSOR965546-250MG
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride 97%
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07330841
Núm. CAS: 113771-75-8